Tlačiť
Hľadali ste: Masky
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Ochranné roušky pro čisté prostory z třívrstvého materiálu pro maximální filtrační účinnost proti částicím a bakteriím. Masky jsou bez latexu.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Obličejové masky pro čisté prostory se vyznačují vynikající účinností filtrace částic a bakterií a nízkým uvolňováním částic. Tyto masky pro čisté pro...
Predaj
Katalógové číslo: (76470-110)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
Merná jednotka: 1 * 200 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Predaj
Katalógové číslo: (113-0713)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: This face mask, with nose bridge, is made from 2 ply, non woven PP.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cleanroom face masks are manufactured with non woven polypropylene/polyethylene (ES) / melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
Predaj
Katalógové číslo: (114-9101)
Dodávateľ: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Opis: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: DESCO
Opis: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Dodávateľ: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: Sterile cleanroom facemasks.
Dodávateľ: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Predaj
Katalógové číslo: (113-8158)
Dodávateľ: NITRITEX
Opis: Non sterile soft face veil with headband and nosepiece manufactured using ultrasonic bonding.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Dodávateľ: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Katalógové číslo: (113-9994)
Dodávateľ: 3M MEDICAL
Opis: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Dodávateľ: NITRITEX
Opis: Face masks made from 3 ply, PP/PE, ultrasonically bonded fabric with integrated anti-fog visors. The outer facing consists of hydrophobic non woven PE...
Predaj
Dodávateľ: NITRITEX
Opis: Providing high particle and bacterial filtration efficiency, the latex-free and low-linting BioClean MTA™ ensures protection, combined with comfort an...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom