Tlačiť
Polomasky proti plynům, výparům a částicím, opakovatelně použitelné, řady 4000
Dodávateľ: 3M
111-0041 MMMA4255CS 111-0044
Polomasky proti plynům, výparům a částicím, opakovatelně použitelné, řady 4000
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační, jednorázové Polomasky k filtraci plynů nebo plynů a částic
Opakovatelně používané polomasky s integrovanými filtry poskytují účinnou ochranu a mimořádný komfort.
Hmotnost: 222 g
Certifikácie: EN 405:2001+A1:2009
Pozor: *univerzální velikost