Tlačiť
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Hľadali ste: Mikrodestičky
482  results were found
SearchResultCount:"482"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR®, Cell culture plate, 96-well plates, round bottom, TC-treated
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® 96- and 384-well Real-Time PCR plates are compatible with most leading Real-Time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche...
Udržitelná balení Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR® 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
Udržitelná balení
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Solid Phase Extraction (SPE) is commonly used as a highly selective sample clean-up or sample enrichment method prior to subsequent analyses. J.T.Bake...
Katalógové číslo: (43001-0031)
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: Velegnet til brug på Dynex DSX og DS2 instrumenter. Dybt brøndreservoir med 8 brønde.
Merná jednotka: 1 * 250 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Made of virgin PP to minimise extractables.
Dodávateľ: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
Opis: PCR destičky J.T.Baker® jsou vyrobeny ze dvou plastových součástí. Polykarbonátového vysoce pevného rámečku pro automatizaci a polypropylenových ultra...
Predaj
Dodávateľ: VWR Peqlab
Opis: PP, non-skirted. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PC, sterilní s víkem. Inzerty mají tenkou průsvitnou polykarbonátovou membránu s velikostí pórů od 0,1 do 12,0 μm.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, non coated, non sterile, chromatography tested and certified. Manufactured from ultra low bleed high purity basis resin and fully lot tested by GC...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Designed specifically for immunoassay applications.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Predaj
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Destičky pro tkáňové kultury VWR® 3D jsou vyrobeny z polystyrenu (GPPS) s polystyrenovou oporou buněk a umožňují nejvyšší možnou simulaci trojrozměrné...
Katalógové číslo: (732-3225)
Dodávateľ: VWR Peqlab
Opis: PP. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation for enhanced...
Merná jednotka: 1 * 25 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 482
no targeter for Bottom