Tlačiť
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Hľadali ste: Destičky krystalizační
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: The CombiPlate™ is a universal 24 well crystallisation plate.
Katalógové číslo: (732-0947)
Dodávateľ: Corning
Opis: The Axygen™ plate is an SBS standard, sitting-drop, high-throughput protein crystallisation plate with 96 buffer wells (maximum volume of 250 µl) and ...
Merná jednotka: 1 * 50 items
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: PS, except LBR plates (polyolefin). The CrystalStar™ product range is a family of crystallisation plates and accessories designed specifically for hig...
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: Terasaki plates are widely used for microbatch crystallisation.
Katalógové číslo: (737-3507)
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: Designed for microbatch applications under oil, the IMP@CT™ crystallisation plates are characterised by conical wells with a flat bottom.
Merná jednotka: 1 * 200 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom