Tlačiť
Hľadali ste: Destičky inzertní a inzerty
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PC, sterilní s víkem. Inzerty mají tenkou průsvitnou polykarbonátovou membránu s velikostí pórů od 0,1 do 12,0 μm.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Katalógové číslo: (734-0154)
Dodávateľ: Corning
Opis: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Merná jednotka: 1 * 24 items
Certifikáty
Dodávateľ: Corning
Opis: The Corning® FluoroBlok™ HTS 24-multiwell insert system contains an automation-friendly, 24-multiwell cell culture membrane insert suitable for both m...
Dodávateľ: Corning
Opis: The Falcon® HTS 24-multiwell insert system is designed to automate many commonly used membrane-based cell assays and increase the productivity and thr...
Dodávateľ: Corning
Opis: The Corning® BioCoat® Angiogenesis systems facilitate investigation of compound effects on endothelial cell invasion, migration, and tubulogenesis. Th...
Dodávateľ: Corning
Opis: Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane.
Dodávateľ: Corning
Opis: Permit real-time analysis of cell culture compound permeability (1 µm), cell migration (3 µm or 8 µm), and invasion (8 µm).
Dodávateľ: Corning
Opis: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Dodávateľ: Corning
Opis: Corning® FluoroBlok™ HTS 96-multiwell insert system is a cell culture assay platform designed for automation. The one-piece insert housing and fluores...
Dodávateľ: Corning
Opis: PS, tissue culture-treated, sterile, non-pyrogenic, with lid. Specifically designed for use with Falcon® or Corning® BioCoat™ cell culture inserts, so...
Dodávateľ: Corning
Opis: The Falcon® HTS 96-multiwell insert system is a cell culture insert platform suitable for both manual and robotic screening of compounds in cell-based...
Katalógové číslo: (734-1053)
Dodávateľ: Corning
Opis: Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
Merná jednotka: 1 * 24 items
Certifikáty
Katalógové číslo: (734-1079)
Dodávateľ: Corning
Opis: Multiwell insert system with feeder tray and lid, fibrillar collagen, Corning® BioCoat®, Non sterile, Formát destičky: 24-well insert plates, Velikost pórů (µm): 1,00 µm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Corning
Opis: 75 mm Transwell® with 0,4 µm pore polycarbonate membrane insert, sterile.
Dodávateľ: Corning
Opis: The HTS Transwell-96 permeable support has an array of 96-wells with membrane inserts connected by a rigid, robotics-friendly tray that enables all 96...
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom