Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (18)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Microplate Sealing Mats"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   50 µm polyolefin films with 50 µm inert encapsulated silicone adhesive. Especially suited for Real-Time qPCR, storage, and protein crystallisation app...
UOM:  1 * 100 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Designed to reduce evaporation when cycling 96-well plates. Transparent silicone. Fit most brands of 96-well PCR plates, and can be cleaned and reused...
číslo v katalógu: (548-2141)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Microplate sealing mat
UOM:  1 * 5 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Microplate sealing mat, MicroMat CLR, Silicone, Sealmat (block cover), 96 square well shape, Non sterile
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Microplate sealing mat, WebSeal, PTFE/Silicone, Blue, 384 square well shape, pre-slit, Non sterile
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Microplate sealing mat, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/Silicone, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, pre-slit, Non sterile
Dodávateľ:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Popis:   Round or square capped mats for sealing 96-well storage plates.
Dodávateľ:  NUNC
Popis:   Made from thermoplastic elastomer (TPE), except pre-slit silicone well cap. For sealing 96-well plates, particularly 1,3 ml and 2,0 ml U96 DeepWell™ p...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 35
  1  2  3  4  5  Ďalej