Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (74)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
PCR Plates
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/12/18709612.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"77"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   PP. Semi-skirted plate with 24 or 48 wells for medium density sample throughput.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   PP. These PCR plates are compatible with most thermal cyclers, including the Applied Biosystems 9600 and 9700, and the MJ Research PTC-100, and are id...
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   PP. Compatible with all major thermal cyclers.
číslo v katalógu: (732-3225)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   PP. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation for enhanced...
UOM:  1 * 25 items
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   PP, autoclavable. Low profile, semi-skirted plates for use on the ABI Fast Block system or the Roche® LightCycler® 480, offering optimal instrument fi...
číslo v katalógu: (732-3237)
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   PP, autoclavable. These high quality, 384-well PCR plates are suitable for high throughput applications, and are designed to be compatible with roboti...
UOM:  1 * 50 items
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   PP, non-skirted. Standard 96-well PCR plates, suitable for a wide range of 0,2 ml thermal cycler blocks.
Dodávateľ:  VWR Peqlab
Popis:   PP, non-skirted. Low profile plates significantly reduce the dead space between the film and the sample, which reduces the risk of sample condensation...
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 77
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Ďalej