Tlačiť
VWR®, Mopy, suché, pro čisté prostory
Dodávateľ: VWR
VWR®
129-0074
VWR®, Mopy, suché, pro čisté prostory
Mopy
Savý materiál je vyroben z polyesteru s obalem z PVA nebo NovaLite™. Hlava mopu rychle absorbuje čisticí prostředky a lze ji použít po velké povrchy, jako jsou podlahy, stěny a stropy. PVA je vhodný pro prostředí s výskytem polovodičů a v mikroelektronickém průmyslu. Tento rychle schnoucí materiál s nízkým uvolňováním vláken udržuje povrchy čisté, suché a bez nečistot. Materiál NovaLite™ má stejné vlastnosti jako PVA, ale lze na něj aplikovat dezinfekci a lze ho autoklávovat. Díky pohyblivé hlavě lze mop snadno použít.
  • Lze použít bez kbelíku nebo ždímače
  • Rychleschnoucí, pro oblasti s kritickou vlhkostí
  • Dostupné v různých šířkách, sterilní nebo nesterilní
  • Omyvatelný, což znamená, že jej lze znovu použít
Vhodné pro čisté prostory ISO 4, třída 10, M2.5 a nižší.
Objednávacie informácie: Kompletní mop se skládá z hlavy mopu, odpovídajícího nerezového adaptéru a násady. Zvolte prosím požadované součásti a objednejte je zvlášť.