Tlačiť
Hľadali ste: Misky třecí
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Porcelán, vyrobeno podle normy DIN 12906.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Nerezová ocel 18/10
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Dodávateľ: VITLAB
Opis: Bílý melamin, s výlevkou
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Porcelain, with spout.
Dodávateľ: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Opis: Porcelain with lip. Choice of glazed or unglazed grinding surface.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Ideal for mixing and grinding powders.
Dodávateľ: LEMKE, GERD
Opis: Mortars are made of agate which provides a high-quality, flawless grinding surface.
Katalógové číslo: (BELAH372600100)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5ml microcentrifuge tub...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Liquid nitrogen cooled mortars without pestles, for grinding frozen samples.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom