Tlačiť
Hľadali ste: Zábrusy normalizované (NZ)
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE, tloušťka 0,05 mm.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE, s rukojetí.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Spherical ground joint sleeves, made of PTFE, with gripping rings and sealing rings on the outside; seal suitable for high vacuums. Robust design for ...
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Dodávateľ: COWIE
Opis: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Dodávateľ: COWIE
Opis: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PTFE.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Katalógové číslo: (BRND51422)
Dodávateľ: BRAND
Opis: PTFE, tloušťka 0,05 mm.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Katalógové číslo: (SEMA0614)
Dodávateľ: SEMADENI
Opis: Made of PTFE, white.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom