Tlačiť
Vložky do zábrusu (NZ) těsnící
Dodávateľ: VWR Collection
VWR®
201-0030EA 20.72 EUR
201-0030 201-0028 201-0026 201-0033 201-0037 201-0035 201-0025 201-0034 201-0031 201-0029 201-0024 201-0032 201-0036 201-0027
Vložky do zábrusu (NZ) těsnící
Zábrusy normalizované (NZ) Zábrusy
PTFE, tloušťka 0,05 mm.
  • velmi dobrá chemická odolnost
  • těsní plyny a kapaliny a je odolná vakuu (do 0,1 mbar)
  • odolnost vůči teplotám od -200 do +280 °C
Lze vložit do NZ. Snadno vyjímatelná a vhodná pro opakované použití. Vložku není nutné mazat, takže zbytky maziva nekontaminují produkt.