Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Nucleic Acid Storage Systems
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Zobraziť zoznam Easy View (new)
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (N633-50ML)
Dodávateľ:  VWR Chemicals
Popis:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
UOM:  1 * 50 ml
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   For collection, storage, processing and shipping FTA® Cards
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effect...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   Drug metabolism (DM), pharmacokinetic (PK) and toxicokinetic (TK) studies provide crucial insight into how drug candidates behave in the body and are ...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   For the collection, transport, archiving and isolation of nucleic acids at room temperature. FTA® Cards contain chemicals that lyse cells, denature pr...
číslo v katalógu: (730-1385)
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   The e-Core™ punch is a compact, versatile, electric coring instrument designed for efficient sampling of Whatman™ FTA and FTA Elute™ matrices.
Th...
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   FTA® Elute Cards utilise Whatman FTA® technology that simplifies the handling and processing of nucleic acids. DNA is eluted in an easy step, providin...
Dodávateľ:  GE Healthcare - Whatman
Popis:   FTA technology in 96-well format for high throughput applications.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 14
  1  2  Ďalej 