Tlačiť
Karty CloneSaver™, Whatman™
Dodávateľ: Qiagen
CloneSaver™ Whatman™ CloneSaver™
512-1070EA 323.74 EUR
512-1070 512-1149
Karty CloneSaver™, Whatman™
Systémy pro uchovávání nukleových kyselin
Technologie FTA® ve formátu 96-jamek pro vysoce výkonné aplikace.
  • bakteriofágy jsou inaktivovány
  • DNA je snadno přístupná pro návazné aplikace, jako je transformace, PCR® nebo sekvenování
  • až 96 vzorků lze skladovat na každé kartě
Navrženy pro sběr, dlouhé skladování a purifikaci plasmidu a BAC DNA v 96-jamkovém formátu. Pro aplikaci bakteriálních kultur, resuspendovaných kolonií nebo glycerolových skladovacích roztoků, dochází k lyzi buněk a ke stabilizaci plasmidu nebo BAC DNA pro dlouhé skladování nebo jsou k jejich okamžitému zpracování.