Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (10)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Mailers and Shipping Containers
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/94/18709594.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (216-1294)
Dodávateľ:  SCA
Popis:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 55 items
číslo v katalógu: (SCAT630)
Dodávateľ:  SCA
Popis:   ThermoSafe® infectious shippers include components required for transporting infectious substances.
UOM:  1 * 10 items
Dodávateľ:  SCA
Popis:   EPS (expanded polystyrene)
Dodávateľ:  SCA
Popis:   E38 PU container, ThermoSafe®, PU, Vonk. Š × H × V: 450,9×387,4×387,4 mm
číslo v katalógu: (216-1337)
Dodávateľ:  SCA
Popis:   EPS (expanded polystyrene)
UOM:  1 * 4 items
číslo v katalógu: (216-1339)
Dodávateľ:  SCA
Popis:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 35 items
číslo v katalógu: (216-1323)
Dodávateľ:  SCA
Popis:   EPS (expanded polystyrene) and Neopor
UOM:  1 * 19 items
číslo v katalógu: (SCATE280C)
Dodávateľ:  SCA
Popis:   Nomadic® pre-qualified shippers deliver precise temperature protection for refrigerated and frozen pharmaceuticals, biological specimens, and samples....
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 19
  1  2  3  Ďalej