Tlačiť
Hmota těsnící pro stanovení hematokritu
Dodávateľ: Brand
521-9105EA 43.44 EUR
521-9105
Hmota těsnící pro stanovení hematokritu
Těsnění Sealing Compounds
Bez sušujícího cementu na plastovém zásobníku.
  • pro rychlé utěsnění několika set kapilár pro stanovení mikrohematokrytů
  • až 24 kapilár lze umístit vertikálně do očíslovaných pozic podél stran zásobníku
POZNÁMKA: Držtě kapiláry (okolo 2/3 plné) poblíž prazdného konce a přilepte prázdný konec do cementu a mírným kroucením je zapečeťte.
Certifikácie: Dle IVD-Směrnice 98/79 EC.