Tlačiť
Hľadali ste: Mikrokapiláry
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VITREX MEDICAL AS
Opis: For single use.
Dodávateľ: VITREX MEDICAL AS
Opis: These disposable capillary tubes for blood gas analyses are made from heavy walled glass.
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: DURAN®, borosilicate glass, with ring mark, disposable.
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: Clear glass, both end open.
Dodávateľ: VITREX MEDICAL AS
Opis: Vitrex® pre-calibrated pipettes are for users who require very accurate capillary tube volume. The pipettes are manufactured to ISO 7550.
Dodávateľ: VITREX MEDICAL AS
Opis: These tubes are supplied fire polished at the colour-coded end, which should be sealed with the Sigillum Wax. Fire polishing reduces wear on the centr...
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: DURAN®, borosilicate glass, not heparinised, disposable.
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: DURAN®, borosilicate glass, sodium-heparinised, disposable.
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: Disposable capillaries for centrifugation of blood tests.
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: Disposable capillary pipettes with the end-to-end system. With genuine Schott DURAN® glass. Accuracy ±≤0,5%, CV ±≤1%. With batch number on the package...
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: Openend®, disposable capillary pipettes, sodium heparinized, DURAN®, certified conformity, with predefined breaking point for exact volume configurati...
Katalógové číslo: (MODU569013)
Dodávateľ: VITREX MEDICAL AS
Opis: This capillary dispenser is a unique liquid handling tool, developed to empty capillary tubes for blood or other liquids.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BRAND
Opis: Konformitätsbescheinigt.
Dodávateľ: MARIENFELD
Opis: These micro pipettes made of glass can dispense more accurately than conventional pipettes. They are used for dispensing very small amounts of liquids...
Dodávateľ: CAMAG
Opis: Disposable glass capillaries for manual sample application of 0,5, 1, 2, 5 or 10 µl. They can be handheld and positioned with the Multipurpose Spottin...
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Sodium heparinized micro haematocrit capillaries with or without mark.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom