Tlačiť
Hľadali ste: Nástavce pipetovací
50  results were found
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (612-3864)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pipetovací nástavec pro skleněné a plastové pipety od 1 do 100 ml.
Katalógové číslo: (612-4552)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pipetovací nástavec pro skleněné a plastové pipety pro objemy od 1 do 100 ml.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (612-4546)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Nástavec pipetovací, pro skleněné a plastové pipety od 1 do 25 ml.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (612-4548)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Balónek pipetovací pro skleněné a plastové pipety od 1 do 100 ml.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (612-7179)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Dodávateľ: BRAND
Opis: The accu-jet® S pipette controller brings versatility and endurance to your team. It makes lab work simple, easy, and efficient, whether you work with...
Udržitelná balení
Dodávateľ: BRAND
Opis: Nástavec makropipety pro skleněné a plastové pipety 0,1 až 200 ml.
Katalógové číslo: (612-1912)
Dodávateľ: BRAND
Opis: Vhodné pro jednorázové mikropipety s ryskou a dalšími maloobjemové pipety až 1 ml (např. pipety na ředění krve) s nasávacím koncem průměru max. 5 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (612-1910)
Dodávateľ: BRAND
Opis: Nástavec na pipetu pro jednorázové mikropipety s ryskami a maloobjemové pipety až 1 ml, Ø na konci <5 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (612-2715)
Dodávateľ: BIOHIT SARTORIUS
Opis: Rechargeable, cordless and lightweight, the Midi Plus™ pipette controller can be used with all plastic, glass and Pasteur-type pipettes between 1 and ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: INTEGRA (BIOSCIENCES)
Opis: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
Dodávateľ: INTEGRA (BIOSCIENCES)
Opis: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 100 ml.
Dodávateľ: THERMO LABSYSTEMS
Opis: The S1 pipette controller combines pipetting comfort and high performance. For use with graduated and volumetric glass and plastic serological pipette...
Dodávateľ: HIRSCHMANN
Opis: Pipette controller for pipettes from 0,1 to 100 ml.
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Pipette filler for glass and plastic pipettes up to 0,2, 2, 10 or 25 ml.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom