Tlačiť
Hľadali ste: Balónky pipetovací
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Přírodní pryž.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Přírodní latex.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Červená pryž.
Katalógové číslo: (612-2703)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Červená pryž s bílým plastovým konektorem a kónickým silikonovým nástavcem, autoklávovatelné.
Merná jednotka: 1 * 3 items
Katalógové číslo: (612-2705)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Černá pryž s přípojkou z PVC.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Rubber.
Katalógové číslo: (612-2389)
Dodávateľ: VERNERET (INCL. NORTON) (PART
Opis: Bulbs for droppers, available in latex or silicone.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (612-1449)
Dodávateľ: BRAND
Opis: Plastová PET tuba, silkonový adaptér a sací měchy TPE s větracím otvorem.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BURK7554-0002)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Peleus ball, simple pipetting aid. Evacuation takes place via an automatic valve. By pressing the valves, the liquid is drawn up, dispensed or purged.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
Dodávateľ: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Safety pipette fillers made of natural rubber or silicone.
Dodávateľ: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Natural rubber.
Dodávateľ: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: PVC bulbs with 6 mm Ø hole for larger pipettes.
Dodávateľ: DEUTSCH & NEUMANN
Opis: Natural rubber, chloroprene or PVC.
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Made of rubber, red.
Katalógové číslo: (KART3914)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Dropping bulbs with rim, made of latex. Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom