Tlačiť
Reagent reservoirs
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
612-6572EA 40.22 EUR
612-6572 613-2671 613-2672
Reagent reservoirs
Zásobníky na reagencie
White PP, autoclavable.
  • V-shaped bottom
  • For 4, 8 or 12-channel pipettes