Tlačiť
Hľadali ste: Pipety - slámky
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (612-1675)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Slaměné pipety vyrobené z PP, ozářené, jednorázové, sterilní, bez dělení.
Merná jednotka: 1 * 1.000 items
Katalógové číslo: (710-1021)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Pipeta se dvěma předem nakalibrovanými kroky, které umožňují následné pipetování 1 a 0,1 ml stejné kapaliny. Ideální alternativa k dělené skleněné pip...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (GRADSTW180)
Dodávateľ: GRADE PACKIGING
Opis: These disposable pipette straws are specifically designed for use with laboratory blender bags. They are sterile, unbreakable and eliminate the hazard...
Merná jednotka: 1 * 2.000 items
Katalógové číslo: (GOSSEPI5-01)
Dodávateľ: Corning
Opis: Straw pipettes made of PP for liquid handling.
Merná jednotka: 1 * 3.600 items
Certifikáty
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom