Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (146)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Pasteur/Transfer Pipettes
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/32/18945332.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   LDPE, disposable. These unbreakable all-in-one pipettes eliminate the potential hazard of broken glass and exposure to infectious materials.
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   LDPE, disposable. These unbreakable all-in-one-pipettes eliminate the potential hazard of broken glass and exposure to infectious materials. The low a...
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Soda-lime glass, disposable.
číslo v katalógu: (BRND125400)
Dodávateľ:  Brand
Popis:   Pipette, Pasteur / transfer, LDPE, 1,8 ml, Dĺžka: 98 mm, 250/pack
UOM:  1 * 250 items
Dodávateľ:  Brand
Popis:   Soda-lime-glass.
Dodávateľ:  SciLabware
Popis:   LDPE, transparent, sterile.
Dodávateľ:  Brand
Popis:   LDPE, graduated. For sampling and decanting infectious or toxic liquids.
číslo v katalógu: (NALG6219-0068)
Dodávateľ:  Nalgene
Popis:   LDPE. Molded in one piece. Non wetting material, tapered tip, and bellows-type bulb provide excellent drop formation.
UOM:  1 * 100 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 56
  1  2  3  4  5  6  7  Ďalej