Tlačiť
Hľadali ste: Pyknometry
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilikátové sklo 3,3, DIN ISO 3507, dle Gay-Lussaca
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilikátové sklo 3.3, druh Gay-Lussac
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilikátové sklo 3,3, DIN ISO 3507, druh Gay-Lussac.
Dodávateľ: Industrial Physics
Opis: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Pycnometer, Gay-Lussac, unadjusted, Objem (nom.): 50 ml, Borosilikátové sklo 3.3
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Pycnometer, with special head for minerals and bitumen-like materials, Objem (nom.): 1000 ml, DURAN® Borosilikátové sklo
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Katalógové číslo: (WITG3.902.002)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Made of borosilicate glass.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (WITG8.126.139)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Pycnometer, according to Hubbard
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KAVALIER
Opis: Borosilikátové sklo, SIMAX®.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Katalógové číslo: (WITG3.935.003)
Dodávateľ: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Opis: Borosilicate glass 3,3.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom