Tlačiť
Hľadali ste: Stojany na láhve
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Drátěné stojany potažené epoxidovou pryskyřicí
Katalógové číslo: (SCOT292807358)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Racks made of PP, white.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Wire, epoxy coated.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: Bottle rack, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Katalógové číslo: (CORN10047)
Dodávateľ: Corning
Opis: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BELAF169690012)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Dodávateľ: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Opis: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Katalógové číslo: (BELAF185132300)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Acrylic, clear.
Merná jednotka: null
Katalógové číslo: (BELAF169640006)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Racks made of epoxy-coated welded steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (DELTNT-250)
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: Made of stainless steel wire with lid.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom