Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (47)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Centrifuge Tube Racks"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/25/18709525.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (216-0832)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Centrifuge tube rack, dual
UOM:  1 * 5 items
číslo v katalógu: (211-0377)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Racks, centrifuge and test tube, puzzle rack
UOM:  1 * 1 SET
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Centrifuge tube racks, Pop-Up™
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Racks, centrifuge tube
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Racks for 15 ml conical bottom centrifuge tubes
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Racks for 50 ml conical bottom centrifuge tubes
číslo v katalógu: (525-0971)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Racks for centrifuge tubes
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Racks for centrifuge tubes and bottles
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na 1-800-932-5000.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na 1-800-932-5000.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na 1-800-932-5000.
1 - 8  z 27
  1  2  3  4  Ďalej