Tlačiť
Hľadali ste: Stojany na chromatografické vialky
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Katalógové číslo: (548-1388A)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Rack, Chromatography vials , VWR®, PP, Poč. otvorů: 50, Š×H×V: 200×105×17 mm
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (SPET268-816000)
Dodávateľ: THERMO SPECTRONIC
Opis: Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: CHROMACOL
Opis: These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
Dodávateľ: MACHEREY-NAGEL
Opis: These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.
Katalógové číslo: (HEWL5067-0243)
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Stackable storage racks holds up to 50 standard 2 ml, 12 mm vials.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Merck
Opis: PP, red.
Katalógové číslo: (HEWLG4226-60021)
Dodávateľ: AGILENT TECHN.(HEWLETT PACKARD
Opis: Rack, Chromatography vial
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NSC (NATIONAL SCIENTIFIC COMP.
Opis: Stackable PP or PS storage racks for 12×32 mm or 15×45 mm vials.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom