Tlačiť
Hľadali ste: Stojánky na kryovialky
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (211-0139)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PC.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Opis: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Dodávateľ: Greiner Bio-One
Opis: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Katalógové číslo: (479-3229)
Dodávateľ: NALGE
Opis: PC, autoclavable.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (479-3228)
Dodávateľ: NALGE
Opis: PC, autoclavable.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (734-1882)
Dodávateľ: Corning
Opis: This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
Merná jednotka: 1 * 2 items
Certifikáty
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: Rack, Cryogenic vials, Pro zkumavky: 2 ml, Poč. otvorů: 48 (6×8)
Katalógové číslo: (HEATHS23229B)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Racks to store and transport cryogenic vials.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Katalógové číslo: (479-2111)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
Merná jednotka: 1 * 5 items
Dodávateľ: MOLECULAR BIO PRODUCTS
Opis: Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
Katalógové číslo: (RATI5300100)
Dodávateľ: RATIOLAB
Opis: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
Merná jednotka: 1 * 5 items
Katalógové číslo: (479-1231)
Dodávateľ: BRAND
Opis: PP, modrý.
Merná jednotka: 1 * 4 items
Katalógové číslo: (391-8531)
Dodávateľ: NUNC (INC)
Opis: Polyphenyleneoxide, autoclavable.
Merná jednotka: 1 * 15 items
Dodávateľ: DELTALAB
Opis: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Katalógové číslo: (KOEH2-1642)
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: PP rack, square, easy to mount. For 1,5/2,0 ml mircrocentrifuge tubes and cryogenic vials.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom