Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Cuvette Racks
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/94/18945094.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Usporiadať podľa:
číslo v katalógu: (HACHLYW915)
Dodávateľ:  Hach
Popis:   Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (HELL3001.10)
Dodávateľ:  HELLMA
Popis:   Polypropylene
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (634-8100)
Dodávateľ:  Brand
Popis:   PP
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (634-8580)
Dodávateľ:  KARTELL
Popis:   PE
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (634-8290)
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM:  1 * 1 items
číslo v katalógu: (BELAF185150000)
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  Bel-Art
Popis:   Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 7  z 7
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping