Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (2)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Staining Racks
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/40/18989840.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  DWK Life Sciences
Popis:   Soda-lime glass and stainless steel
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Rack, Staining, with staining bottles and rubber teat, Wood
číslo v katalógu: (631-0341)
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Staining racks made of stainless steel according to Bongert. Complete with glass tray and stainless steel rack.
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
číslo v katalógu: (631-0340)
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Stainless steel
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Stand, Staining, without staining jars, Plexiglas
číslo v katalógu: (HECH41240010)
Dodávateľ:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1-12 and field for inscriptions.
UOM:  1 * 1 items
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na +43 1 97002 - 0.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na +43 1 97002 - 0.
1 - 8  z 16
  1  2  Ďalej