Chcete sa opäť prihlásiť?
  • Criteria
    • In Stock (219)
  • Dodávateľ
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Hľadať vo výsledkoch
Hľadali ste: "Test Tube Racks"
https://sk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/54/18945354.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"111"
Usporiadať podľa:
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Test tube racks, Mega
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Test tube racks
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Test tube racks
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Test tube and drying racks
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Test tube racks, Fold and Snap
číslo v katalógu: (211-0380)
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Tube rack, universal, for 15 - 50 ml tubes
UOM:  1 * 1 items
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Test tube racks, Adapt-A Rack®
Dodávateľ:  VWR Collection
Popis:   Test tube racks
Call for Price
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na 1-800-932-5000.
Obmedzený počet kusov na sklade, ale väčšie množstvo sa môže nachádzať na inom sklade pri Vás. Prosím uistite sa, že ste prihlásený, aby sa mohlo zobraziť dostupné množstvo na sklade. Ak sa stále zobrazuje call a potrebujete pomoc, prosím zavolajte nám na 1-800-932-5000.
Tento produkt je označený ako zakázaný a dá sa zakúpiť iba na základe schválených dopravných účtov. Ak potrebujete pomoc, napíšte e-mail regulačnému oddeleniu VWR na Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Vaša organizácia zablokovala tento produkt. Prosím kontaktujte oddelenie nákupu pre viac informácii.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Zobrazená náhrada je dostupná.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu existovať alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou čísla VWR katalógu, ktoré je uvedené vyššie. Ak potrebujete pomoc, prosím zavolajte VWR služby zákazníkom na 1-800-932-5000.
1 - 8  z 111
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Ďalej