Tlačiť
Hľadali ste: Štíty ochranné
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (113-8820)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Acrylic shield, transparent, thickness: 10 mm, for protection from low energy beta radiation. The dual angled version is angled at both the bottom and...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Katalógové číslo: (113-2500)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Protective shield made from acrylic glass to be used as splinter shield and splash guard.
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Opis: Acrylic protection shield, transparent.
Katalógové číslo: (BELAF249760003)
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (KART572)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Acrylic protection shield, transparent, thickness: 9 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NALGE
Opis: Acrylic, transparent, thickness: 9 mm.
Katalógové číslo: (KART571)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: PMMA protection shield, transparent, thickness: 5 mm, provides laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, a...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: NALGE
Opis: Acrylic, transparent, thickness: 9 mm.
Katalógové číslo: (ROTH2968.1)
Dodávateľ: ROTH CARL
Opis: These safety shields are made from transparent acrylic glass of 8 mm thick.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom