Tlačiť
VWR®, Stojan pro zkumavky s beta radioaktivním materiálem
Dodávateľ: VWR
VWR®
113-8978EA 171.51 EUR
113-8978
VWR®, Stojan pro zkumavky s beta radioaktivním materiálem
Stojany Tube Racks
Akryl, průhledný, šířka: 10 mm.
  • chrání dno a stěny zkumavek až do doporučené výšky naplnění
  • snímatelné víko pro ochranu uzávěrů zkumavek
  • stohovatelné a jednoduché čištění
Pevný litý blok s 4×6 otvory pro zkumavky o objemu 1,5 ml, který zajišťuje vhodnou ochranu při přepravě a uchovávání roztoků s vysoce specifickou aktivitou. Otvory jsou rozmístěny tak, aby byla zajištěna snadná manipulace se zkumavkami a minimalizovalo se riziko kontaminace.
ŠxHxV (víko): 181×124×29 mm