Tlačiť
VWR®, Box, pro skladování beta radioaktivního materiálu
Dodávateľ: VWR
VWR®
113-8985EA 253.26 EUR
VWRI113-8985
VWR®, Box, pro skladování beta radioaktivního materiálu
Akryl, průhledný, šířka: 10 mm
  • vhodné pro dlouhodobé skladování při teplotě až −70°C
  • robustní, stohovatelné, s připevněným víkem na panty
  • snadná identifikace vzorků bez nutnosti otevření víka
Box slouží k odstíněnému uchovávání vzorků roztoků izotopů nebo radioaktivního materiálu. Uvnitř je pěnová vložka pro bezpečné uložení olověných kapslí nebo baněk s radioaktivními vzorky.