Tlačiť
Beta radiation bin, Nalgene®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
113-2806EA 458.6 EUR
113-2806
Beta radiation bin, Nalgene®
Krabice Boxy chránící před únikem beta/gama záření
Acrylic, transparent, thickness: 9 mm.
  • HDPE 2 litre bottle for liquid waste is included; organic solvents may require a different bottle
  • Shield encases the waste bottle without obstructing access
Informace o dodávce: Supplied with PE bottle for liquid waste.