Tlačiť
Hľadali ste: Nádoby reakční
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN® borosilicate glass.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN® borosilicate glass.
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN® borosilicate glass.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: DURAN®, borosilicate glass.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: WTW
Opis: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Katalógové číslo: (BOHLB320-01)
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PFA, translucent.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (646-0035)
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
Opis: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (PALL97134)
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Reaction vessels, Cylindrical, Stainless steel pressure vessel, Nerezová ocel, Objem: 18,9 L (5 gallon)
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom