Tlačiť
Hľadali ste: Kruhy ke stojanům
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Galvanised steel (8 mm Ø).
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Steel, zinc plated.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: These support clips are coated with ceramic inside.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Steel, zinc plated.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Galvanised steel.
Katalógové číslo: (BOCH5505)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Galvanised steel (8 mm Ø).
Dodávateľ: MOHR & CO
Opis: Ring, Support ring for 100 ml heating mantles
Katalógové číslo: (452-0014)
Dodávateľ: NICKEL ELECTRO
Opis: Ring set, Hliník, Rings with center cover for use with 452-0012
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom