Tlačiť
Stojan s držákem na nálevky, VWR®
Dodávateľ: Avantor
VWR®
241-0045EA 373.42 EUR
241-0045
Stojan s držákem na nálevky, VWR®
Stojany laboratorní
PU povlak, litinový stojan (200×450 mm), ocelová tyč (500×12 mm), hlavice a držák na čtyři nálevky.
  • Výšku držáku lze nastavit
  • Rozměr držáku 400×80 mm
  • Průměr otvoru je 40 mm
Vhodné pro nálevky o průměru do 100 mm.