Tlačiť
Hľadali ste: Tyče ke stojanům
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Stainless steel, hollow.
Katalógové číslo: (444-0919)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Stainless steel.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Virginal rods made of white PTFE.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Steel, zinc plated.
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Extension rods made from stainless steel.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Galvanised steel.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Galvanised steel.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Aluminium, bare.
Dodávateľ: NICKEL ELECTRO
Opis: Aluminium, mild steel or stainless steel.
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Anodised aluminium.
Katalógové číslo: (BOCH17031)
Dodávateľ: BOCHEM
Opis: Stainless steel.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom