Tlačiť
Stojan malý s kruhovu základnou (D)
VWRF08465.087
Stojan malý s kruhovu základnou (D)
Litinový stojan, Ø 90 mm, s tyčí (Ø8×250 mm)
  • se středovým otvorem pro tyč
  • masivní a stabilní
  • dobrá chemická odolnost