Tlačiť
Hľadali ste: Stojany laboratorní
86  results were found
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Stojan (A): třínohý litinový stojan, povrchová úprava smalt, s ocelovou poniklovanou tyčí.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Mounting brackets for Labomeca® assemblies.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Litinové stojany 420×400 mm ve tvaru H, lakovaný barvou šedého mramoru s poniklovanou ocelovou podpůrnou tyčí.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The use of levelling platforms in electrophoresis can be a big help in maintaining a uniform gel thickness and therefore a uniform and quality sample ...
Katalógové číslo: (241-0089)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Nosná deska, čtvercová.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (241-0104)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Litinový podstavec potažený polyuretanem, podpůrná tyč z vysoce kvalitní oceli 500×12 mm.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (241-0045)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PU povlak, litinový stojan (200×450 mm), ocelová tyč (500×12 mm), hlavice a držák na čtyři nálevky.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, bílý.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Roller bar platform, Deska s nastavitelnými válci, 4 nastavitelné měkké válce k pevnému uchycení skleněných nádob, 457×457 mm, délka válce 457 mm, Určeno pro: Standard/Advanced 3500
Katalógové číslo: (444-0918)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (241-0046)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Litinový stojan s PU povlakem 200×450 mm, ocelová tyč 500×12 mm, nástavec a držák na dva trychtýře.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
Predaj
Katalógové číslo: (VELPA00000383)
Dodávateľ: VELP SCIENTIFIC
Opis: The Double rod Mini H-Stand set is designed for light weigh instruments and comes complete of all its parts. This stand is designed to avoid rotation ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (241-7510)
Dodávateľ: USBECK LABORGERÄTE KG
Opis: Foot made of die-cast zinc with flexible 300 mm long three-finger clamp, nickel plated brass.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (532-0100)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Stands for Imhoff sedimentation cones, Support for 3 Imhoff cones, Nalgene®
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: SCHOTT AG (LIGHTING AND IMAGIN
Opis: Brackets, Držák trubice světlovodu, Ø 25 mm
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom