Tlačiť
Zajišťovací klíč
Dodávateľ: VWR
VWR®
241-0053EA 32.21 EUR
241-0053
Zajišťovací klíč
Klíče
Tvrzená ocel. Tento šestistranný klíč je navržen pro použití s nálitky, klouby a patkami Labomeca®.
U sestav, které vyžadují častou demontáž, mohou být duté šestihranné šrouby nahrazeny šrouby s křídlovou hlavou.