Tlačiť
Hľadali ste: Lopatky
108  results were found
SearchResultCount:"108"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (231-0501)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE, bílý.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: The dual-purpose scoops are a unique economical solution that combines the function of a scoop and a weighing boat into one product. They are made fro...
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, bílá. Tyto sterilní odměrky jsou ideální pro odběr vzorků prášku, granulí a past.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: PS, white. These scoops are ideal for the sampling of powder, granules and pastes. They are also available with a transparent lid to close it immediat...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: These detectable SteriPlast® scoops, made of blue PS, are produced and assembled in a class 7 cleanroom (10,000), individually packaged for disposable...
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel. Manual scoops for collecting or measuring powders, pastes or granulates.
Dodávateľ: RSG
Opis: These chemical scoops are made from aluminium.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Universal graduated PP shovels for filling and measuring of powders and granules. For exact metering, the graduated shovel is to be overfilled and the...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Sterilisable scoops made of stainless steel AISI 304 (1.4301).
Katalógové číslo: (331-0056)
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Stainless steel V2A (1.4301).
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: Nerezová ocel AISI 316 (1.4401). Lopatky ve velmi kvalitním provedení splňují náročné požadavky kladené na farmaceutický průmysl, uvedené v předpisech...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: PP, white. These durable scoops are ideal for use in food processing, agriculture, fish farming, sampling and veterinary use.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: The SteriPlast® food scoop, made of blue PS, is produced and assembled in a class 7 cleanroom (10000, except for the 1000 ml scoop), individually pack...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: The sampling scoop can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even w...
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: The sampling scoop can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even w...
Udržitelné materiály
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: These disposable scoops are manufactured from bio-plastic 'Green PE' which is entirely made of renewable resources. They are ideal for the sampling of...
Udržitelné materiály
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 108
no targeter for Bottom