Tlačiť
Hľadali ste: Filmy těsnící
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Parafilm® M is a semi-transparent, flexible, thermoplastic film with two-way stretch. This odourless and colourless film provides a tight, moisture-pr...
Katalógové číslo: (113-9674)
Dodávateľ: HEATHROW
Opis: Universal, semi-transparent, highly elastic film designed for airtight and moisture-proof sealing and many other manual applications. The film can be ...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (BRDY065508)
Dodávateľ: BRADY & CO LTD, W. H.
Opis: Sealing film, Polyester
Merná jednotka: 1 * 40 items
Dodávateľ: LONZA
Opis: GelBond® PAG film is a transparent, flexible polyester film designed to support polyacrylamide or MDE™ gels. Gels remain permanently attached to the f...
Dodávateľ: LONZA
Opis: GelBond® film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond® film remain permanently attached to th...
Dodávateľ: BRAND
Opis: Seal-R-film™ sealing film seals beakers, flasks, and other vessels.
Dodávateľ: KING DISPOSABLES
Opis: Food wrap cling film of eight micron thickness.
Dodávateľ: LOSCH, RAINER
Opis: Sealing film, Délka: 100 m, Šířka: 250 mm, PE
Predaj
Dodávateľ: DIVERSIFIED BIOTECH
Opis: Sealing film, DuraSeal®, Délka: 152,4 m, Šířka: 101,6 mm, PE
Katalógové číslo: (FISH2N600600)
Dodávateľ: FISHER CONTAINER CORP
Opis: Clear LDPE, amine-free antistatic film ideal for partitioning during retrofitting or construction. Specially formulated to reduce particulate contamin...
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (DIVEBMTM-2000)
Dodávateľ: DIVERSIFIED BIOTECH
Opis: Breathe-EASIER micropermeable membranes are ideal for cell growth, concentrating samples, and gas exchange. Formatted with an easy to use finger tab, ...
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (KING756030)
Dodávateľ: KING DISPOSABLES
Opis: Sealing film, Délka: 300 m, Šířka: 30 cm, PVC
Merná jednotka: 1 * 6 items
Katalógové číslo: (PROOVHG-FKP30-R15)
Dodávateľ: PROMOCHEM
Opis: XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom