Tlačiť
Hľadali ste: Sklíčka mikroskopická a krycí
142  results were found
SearchResultCount:"142"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Mikroskopická sklíčka s mírně průsvitným povlakem v různých barvách.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Mikroskopická sklíčka SuperFrostPlus se speciální úpravou se používají na zmrazené tkáně.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Colour frosted microscopy slide, Bevelled edges, 45°, VWR®, Oranžová
Predaj
Katalógové číslo: (720-2928)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Souprava mikroskopických preparátů pro studium zoologie (obratlovci a savci).
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Silane coated (aminoalkylsilane) glass slides producing a sticky surface, which can bind tissue sections to glass.
Katalógové číslo: (631-1237)
Dodávateľ: KLINIPATH
Opis: This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
Merná jednotka: 1 * 72 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscope slides, VWR®, Hrany: Bevelled, D׊: 76×26 mm, Tloušťka: 1,0 mm
Katalógové číslo: (720-2925)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Připravené diapozitivy pro sladkovodní rostliny (kryptogamy) včetně.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Katalógové číslo: (KLINPR-001)
Dodávateľ: KLINIPATH
Opis: Microscope slides specially designed for use with printers.
Merná jednotka: 1 * 2.500 items
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscope slides recommended for haematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopatholog...
Predaj
Katalógové číslo: (10228-0050)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Slides for use with VWR® automated cell counters.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Katalógové číslo: (631-1160)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscope slides with ground edges designed for human blood or fluid tests.
Merná jednotka: 1 * 2.500 items
Katalógové číslo: (631-1161)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Microscope slides with double-frosted ends designed for human blood, body fluids tests, as well as paraffin sections.
Merná jednotka: 1 * 2.500 items
Katalógové číslo: (720-2924)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Sada připravených diapozitivů pro vzdělávací účely, pro lepší pochopení obecné biologie.
Merná jednotka: 1 * 1 KIT
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 142
no targeter for Bottom