Tlačiť
Hľadali ste: Špachtle
216  results were found
SearchResultCount:"216"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP. Víceúčelové, robustní, levné nástroje pro sběr, přenos a zpracování vzorků chemických a biologických materiálů.
Katalógové číslo: (231-0492)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PS, bílá. Tato stěrka s dlouhou, ergonomickou pevnou rukojetí a špičatým ostřím snadno propíchne papírové a plastové sáčky.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Certifikáty
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: PS. Double spatula with a 0,5 ml spoon and a 17 mm spatula blade. Ideal for use as a sampling spoon, for measuring or transferring small amounts, as a...
Dodávateľ: RSG
Opis: Made from stainless steel 1.4301.
Dodávateľ: RSG
Opis: Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Dodávateľ: RSG
Opis: Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Dodávateľ: RSG
Opis: Spatula, Nerezová ocel 18/10, Non sterile, Délka: 150 mm
Dodávateľ: RSG
Opis: Chromium steel, hardened, extremely flexible blade.
Dodávateľ: RSG
Opis: Pharmacist's spatulas with stainless steel blade and black plastic handle.
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatulas with round handle, one flat and one rounded end.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spatula for a wide range of uses.
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Dodávateľ: RSG
Opis: Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Dodávateľ: RSG
Opis: Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 216
no targeter for Bottom