Tlačiť
Cover spectacles, Visiteur
Dodávateľ: Bollé Safety
Visiteur
111-0341EA 5.91 EUR
111-0341
Cover spectacles, Visiteur
Brýle
To fit over prescription spectacles.
  • Standard fit
  • With integrated brow guards and side shields
Weight: 39 g
Certifikácie: EN 166, EN 170