Tlačiť
Spirálový zápisník do čistých prostor, TexWrite®
Dodávateľ: Texwipe
TexWrite®
818-0121EA 317.18 EUR
818-0121 818-0129 818-0130
Spirálový zápisník do čistých prostor, TexWrite®
Zápisníky
Spirální vázaný zápisník do čistých prostor, TexWrite®, linkovaný Ekonomický výběr pro psaní poznámek a záznam dat v prostorech s klasifikovanou třídou čistoty.
  • tištěné inkoustem s nízkým obsahem inkoustu, který je odolný k IPA
  • leží rovně a stránky se snadno otáčejí
Formát: Velký (279×216 mm), střední (216×140 mm), malý (127×76 mm)
Balenie: Sáček v sáčku Bag-Within-A-Bag®.