Tlačiť
Hľadali ste: Indikátory sterilizace
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: MICRONOVA
Opis: Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle...
Safer Human and Environmental Health
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Dodávateľ: LIOFILCHEM S.R.L.
Opis: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Katalógové číslo: (817-0302)
Dodávateľ: ITW-CONTAMINATION (TEXWIPE)
Opis: Indikátory sterilizace, TX522A, Cleanroom labels, autoclavable, Délka: 50 mm, Šířka: 50 mm
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Dodávateľ: 3M MEDICAL
Opis: An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
Katalógové číslo: (489-0109)
Dodávateľ: 3M MEDICAL
Opis: Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (BRND61750)
Dodávateľ: BRAND
Opis: This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (804-0226)
Dodávateľ: 3M MEDICAL
Opis: This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (481-0844)
Dodávateľ: 3M MEDICAL
Opis: This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
Merná jednotka: 1 * 240 items
Katalógové číslo: (481-0842)
Dodávateľ: 3M MEDICAL
Opis: Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all ...
Merná jednotka: 1 * 500 items
Dodávateľ: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Opis: White adhesive crepe tape, for use in standard autoclaves.
Katalógové číslo: (489-1410)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Adhesive tape.
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Katalógové číslo: (489-1310)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: Adhesive tape.
Merná jednotka: 1 * 1 Roll
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom