Ostať prihlásený/á?
Končiace v 
Vaše prihlásenie vypršalo
Vaše prihlásenie vypršalo. Pre Vašu bezpečnosť sme vás odhlásili.
Chcete sa opäť prihlásiť?
Magnetic stirring bars, plain, economy
Dodávateľ: VWR Collection
442-0485EA 22.2 EUR InStock
442-0485 442-0484 442-0482 442-0483
Magnetic stirring bars, plain, economy
Stirrers Magnetic Stirring Bars
PTFE covered, strong Alnico V magnetic core. Smooth surface with rounded edges which enhance agitation effect even at low speeds. Inexpensive, high performance.
  • Very good chemical resistance
  • Temperature resistant, suitable for use at high and low temperatures (−200 to +280 °C)
Order Now
OBJEDNÁVKA
SÚVISIACE INFORMÁCIE
Zadať detaily certifikátu
Zadajte číslo šarže:
Vyberte spomedzi nedávnych čísel šarží:
Alebo
Preskúmať a porovnať alternatívy
Našli sme alternatívne produkty, ktoré vám môžu ušetriť až  na položku-jednotku.  Ak chcete porovnať podrobnosti o produktoch, vyberte maximálne 3 alternatívy nižšie a kliknite na Porovnať vybraté. Ak chcete pridať položky do vášho košíka, zadajte množstvo a kliknite na Pridať do košíka.
Pôvodný produkt:
Opis Katalógové číslo Dostupnosť Jednotka Vaša cena Cena za Množstvo