Tlačiť
Hľadali ste: Tyčky míchací
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PTFE s ocelovým jádrem.
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Masivní PTFE.
Dodávateľ: Thermo Scientific
Opis: The fused quartz rods are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
Katalógové číslo: (441-0099)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: For various laboratory uses.
Merná jednotka: 1 * 100 items
Katalógové číslo: (441-0217)
Dodávateľ: BRAND
Opis: Disposable stirring spatulas made from PS.
Merná jednotka: 1 * 500 items
Katalógové číslo: (300-0517)
Dodávateľ: SAMPLING SYSTEMS LTD
Opis: The hand paddle with holes is perfect for stirring and mixing liquids.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (HACH177001)
Dodávateľ: HACH
Opis: Stirring rods, Stirring rod, Sklo, Délka: 150 mm, Ø: 5 mm
Merná jednotka: 1 * 3 items
Katalógové číslo: (231-0074)
Dodávateľ: NALGE
Opis: Stirring rod with flattened ends forming flat paddle 16×16 mm at one end and triangular paddle at the other end.
Merná jednotka: 1 * 12 items
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: AR-Glas®. With fused ends.
Dodávateľ: SCHERF PRAZISION GMBH
Opis: AR-Glas® with fused ends.
Katalógové číslo: (GERB5430)
Dodávateľ: GERBER FUNKE DR N.
Opis: Pestle type stirrer made of glass.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: BRAND
Opis: AR-GLAS®. Skleněná tyčinka má zatavené oba konce
Predaj
Dodávateľ: BRAND
Opis: Stirring rods, Stirring rod, with spatula ends, PTFE, Délka: 200 mm, Ø: 8 mm
Katalógové číslo: (442-4160)
Dodávateľ: KARTELL
Opis: White, one-piece rod with flattened ends which form two small spatulas.
Merná jednotka: 1 * 10 items
Dodávateľ: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Assorted shapes for stirring and mixing.
Dodávateľ: Corning
Opis: These PS stirrer are ideal for use in the dairy, environmental, microbiology and industry sectors. Colour: white.
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom