Tlačiť
Hľadali ste: Kohoutky
135  results were found
SearchResultCount:"135"
Sort Results
Zobraziť zoznam Easy View (Nové)
Ohodnotiť tieto výsledky vyhľadávania
Katalógové číslo: (467-0111)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: Náhradní kohoutek, VWR®, Uzavírací kohout s PTFE vřetenem, NS 24/29
Merná jednotka: 1 * 1 items
Katalógové číslo: (612-7206)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: VWR®, Spare stopcock for burettes 612-6694, 612-6695 and 612-6696
Merná jednotka: 1 * 1 items
New Product
Katalógové číslo: (216-1745)
Dodávateľ: VWR Collection
Opis: PP, bílá/fialová.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: Avantor Fluid Handling
Opis: Exceptional durability.
Dodávateľ: BRAND
Opis: Borosilikátové sklo 3.3.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Made of PTFE.
Dodávateľ: BÜRKLE
Opis: PP, black/red
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Plugs, Borosilikátové sklo, Ø otvoru: 4,0 mm, Kohout: 18,8 NZ, Určeno pro: Stopcocks, straight bore, Spare solid glass stopcock key
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Made of PTFE.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE, white.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: Knurled nut, BOLA, Určeno pro: NS 12,5 and NS 14,5, Knurled nut, PP, taper 1:10, M 8 thread
Katalógové číslo: (LENZ02631804)
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Stopcocks, made of DURAN® borosilicate glass.
Merná jednotka: 1 * 1 items
Dodávateľ: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Opis: Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
Dodávateľ: Bohlender
Opis: PTFE.
Katalógové číslo: (BRAU4099117)
Dodávateľ: BRAUN B. (INC. PETZOLD)
Opis: Suitable for all pressure infusion systems.
Merná jednotka: 1 * 50 items
Zavolať a opýtať sa na ceny
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Zásoby tejto položky sú obmedzené, no môžu sa nachádzať v inom sklade blízko pri vás. Uistite sa prosím, že ste prihlásený/á na tejto lokalite, aby sa mohli zobraziť dostupné zásoby. Ak sa stále zobrazuje zavolajte a potrebujete pomoc, zavolajte nám prosím na číslo +43 1 97002 - 0.
Daná chemikália je regulovaná podľa platnej legislatívy a bude vyžadované vyplnenie formulára. Jeho včasným vyplnením urýchlite dodanie produktu.
-Na zakúpenie tejto položky môže byť potrebná dodatočná dokumentácia. Ak to bude potrebné, skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti VWR.
Tento produkt bol zablokovaný vašou organizáciou. Kontaktujte prosím vaše oddelenie nákupu pre získanie viac informácií.
Pôvodný produkt už nie je dostupný. Je dostupná zobrazená náhrada.
Tento produkt už nie je dostupný. Môžu byť k dispozícii alternatívy, ktoré sa dajú vyhľadať pomocou katalógového čísla VWR uvedeného vyššie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, zavolajte prosím na zákaznícky servis spoločnosti VWR na čísle +43 1 97002 - 0.
1 - 16 of 135
no targeter for Bottom